N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Diamino-N1-methyl-4-nitrobenzene, N1-Methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 2-Amino-1-methylamino-4-nitrobenzene
OR200062-5G
APOSOR200062-5GEA 29 EUR InStock
APOSOR200062-5G
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Formule: C₇H₉N₃O₂
MW: 167,17 g/mol
Point de fusion: 168…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156607
Numéro CAS: 41939-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité