Thioridazine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR20007-25G OR20007-5G
APOSOR20007-25GEA 379 EUR InStock
APOSOR20007-25G APOSOR20007-5G
Thioridazine hydrochloride 98%
Thioridazine hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₇ClN₂S₂
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012655
Numéro CAS: 130-61-0
EINECS: 204-992-8
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité