1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR200100-1G OR200100-250MG OR200100-500MG OR200100-2.5G OR200100-5G
APOSOR200100-1GEA 314 EUR InStock
APOSOR200100-1G APOSOR200100-250MG APOSOR200100-500MG APOSOR200100-2.5G APOSOR200100-5G
1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
1-Bromo-4-(4-nitrophenoxy)benzene
Formule: C₁₂H₈BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00222614
Numéro CAS: 21969-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité