5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Furfural-5-carboxylic Acid, 5-Formylfuran-2-carboxylic acid, 5-Formyl-2-furoic Acid
OR200110-250MG OR200110-500MG
APOSOR200110-250MGEA 94.5 EUR InStock
APOSOR200110-250MG APOSOR200110-500MG
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Formule: C₆H₄O₄
MW: 140,09 g/mol
Point de fusion: 209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020924
Numéro CAS: 13529-17-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité