Propionamidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Propionimidamide hydrochloride
OR200136-1G OR200136-10G OR200136-5G
APOSOR200136-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR200136-1G APOSOR200136-10G APOSOR200136-5G
Propionamidine hydrochloride 97%
Propionamidine hydrochloride
Formule: C₃H₉ClN₂
MW: 108,569 g/mol
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233938
Numéro CAS: 3599-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité