Methyl 6-bromohexanoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2002-500GEA 265 EUR InStock
APOSOR2002-500G APOSOR2002-100G APOSOR2002-25G
Methyl 6-bromohexanoate 98%
Methyl 6-bromohexanoate
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,084 g/mol
Point d'ébullition: 70…74 °C/1mmHg
Densité: 1,316 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00187528
Numéro CAS: 14273-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité