(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,5S)-2,5-Hexanediol, (2S,5S)-Hexane-2,5-diol, (2S,5S)-(+)-2,5-Hexanediol, (S,S)-(+)-2,5-Dihydroxy hexane
OR20022-5G
APOSOR20022-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR20022-5G
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
(S,S)-(+)-2,5-Hexanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 212…215 °C
Point de fusion: 50…53 °C
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082583
Numéro CAS: 34338-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité