2-(Hydroxymethyl)indole 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (Indole-2-yl)methanol, 2-Indolmethanol, Indole-2-methanol, Indole-2-carbinol, 1H-Indole-2-methanol, (1H-Indol-2-yl)methanol, 2-Indolcarbinol
OR20024-25G
APOSOR20024-25GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR20024-25G
2-(Hydroxymethyl)indole 97+%
2-(Hydroxymethyl)indole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point de fusion: 72…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030195
Numéro CAS: 24621-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité