4-Bromo-2-chlorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-bromobenzaldehyde
OR2003-100G OR2003-25G OR2003-5G
APOSOR2003-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR2003-100G APOSOR2003-25G APOSOR2003-5G
4-Bromo-2-chlorobenzaldéhyde 98%
4-Bromo-2-chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741413
Numéro CAS: 158435-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité