Chlorure de triméthyloxosulfonium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Trimethyloxosulphonium chloride
OR20031-100G OR20031-25G OR20031-5G
APOSOR20031-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR20031-100G APOSOR20031-25G APOSOR20031-5G
Chlorure de triméthyloxosulfonium
Chlorure de triméthyloxosulfonium
Formule: C₃H₉ClOS
MW: 128,62 g/mol
Point de fusion: 226…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011898
Numéro CAS: 5034-06-0
EINECS: 225-724-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité