2-Méthyl-8-quinoléinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Hydroxy-2-methylquinoline, 8-Hydroxyquinaldine, 2-Methyloxine
OR2004-100G OR2004-25G
APOSOR2004-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR2004-100G APOSOR2004-25G
2-Méthyl-8-quinoléinol 98%
2-Méthyl-8-quinoléinol
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C
Point de fusion: 71…73 °C
Point d'éclair: 139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006765
Numéro CAS: 826-81-3
EINECS: 212-562-6
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité