(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2005-100GEA 84.4 EUR InStock
APOSOR2005-100G APOSOR2005-500G APOSOR2005-25G
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07782132
Numéro CAS: 23876-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité