2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Emoxypine, 2-Ethyl-6-methyl-3-pyridinol
OR2008-100G OR2008-10G OR2008-5G
APOSOR2008-100GEA 130 EUR InStock
APOSOR2008-100G APOSOR2008-10G APOSOR2008-5G
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462409
Numéro CAS: 2364-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité