(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2014-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR2014-1G APOSOR2014-25G APOSOR2014-5G
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride 98+%
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride
Formule: C₄H₇ClN₂O
MW: 134,57 g/mol
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012697
Numéro CAS: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité