3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Dimethylaminophenylboronic acid, 3-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
OR2015-25G OR2015-5G
APOSOR2015-25GEA 260 EUR InStock
APOSOR2015-25G APOSOR2015-5G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₂BNO₂
MW: 164,9974 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318996
Numéro CAS: 178752-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité