2-Amino-5-bromobenzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2016-1G OR2016-5G OR2016-10G
APOSOR2016-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2016-1G APOSOR2016-5G APOSOR2016-10G
2-Amino-5-bromobenzènesulfonamide
2-Amino-5-bromobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₇BrN₂O₂S
MW: 251,1 g/mol
Point de fusion: 170…176 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03426835
Numéro CAS: 54734-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité