3-Amino-4-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2023-100GEA 141 EUR InStock
APOSOR2023-100G APOSOR2023-25G APOSOR2023-5G
3-Amino-4-méthylpyridine 98%
3-Amino-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C
Point de fusion: 102…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128871
Numéro CAS: 3430-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité