3-Bromo-2-nitropyridine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2025-25GEA 193 EUR InStock
APOSOR2025-25G APOSOR2025-5G APOSOR2025-1G
3-Bromo-2-nitropyridine 97+%
3-Bromo-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955614
Numéro CAS: 54231-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité