3-Bromopyridine-2-carbonitrile 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR2027-5GEA 64 EUR InStock
APOSOR2027-5G APOSOR2027-25G APOSOR2027-1G
3-Bromopyridine-2-carbonitrile 97+%
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C/4mmHg
Point de fusion: 93…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683288
Numéro CAS: 55758-02-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité