2'-Bromoacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: o-Bromoacetophenone
OR2031-100G OR2031-25G OR2031-500G
APOSOR2031-100GEA 116 EUR InStock
APOSOR2031-100G APOSOR2031-25G APOSOR2031-500G
2'-Bromoacétophénone 98%
2'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Densité: 1.476 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000067
Numéro CAS: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité