trans-3-Chloroacrylic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR2048-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR2048-5G APOSOR2048-1G
trans-3-Chloroacrylic acid 99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Formule: C₃H₃ClO₂
MW: 106,51 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064237
Numéro CAS: 2345-61-1
EINECS: 219-070-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité