1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2062-1G OR2062-250MG OR2062-500MG
APOSOR2062-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR2062-1G APOSOR2062-250MG APOSOR2062-500MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₇H₄N₂OS
MW: 164,19 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690236
Numéro CAS: 394223-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité