Acide 2-chloro-5-nitrocinnamique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Chloro-5-nitrophenyl)acrylic acid
OR2084-25G
APOSOR2084-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR2084-25G
Acide 2-chloro-5-nitrocinnamique 97%
Acide 2-chloro-5-nitrocinnamique
Formule: C₉H₆ClNO₄
MW: 227,6 g/mol
Point de fusion: 219…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063312
Numéro CAS: 36015-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité