2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2093-250MG
APOSOR2093-250MGEA 132 EUR InStock
APOSOR2093-250MG
2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride 95+%
2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClNO₂S₂
MW: 247,72 g/mol
Point de fusion: 98…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03990571
Numéro CAS: 21431-13-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité