Alcool 2-bromobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2107-25G OR2107-100G
APOSOR2107-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2107-25G APOSOR2107-100G
Alcool 2-bromobenzylique 98%
Alcool 2-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004600
Numéro CAS: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité