8-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21112-1G OR21112-25G OR21112-5G
APOSOR21112-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR21112-1G APOSOR21112-25G APOSOR21112-5G
8-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine 98%
8-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,2200 g/mol
Point d'ébullition: 255…257 °C/717mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218100
Numéro CAS: 52601-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité