3,4-Diaminoanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-o-phenylenediamine
OR21113-1G OR21113-25G OR21113-5G
APOSOR21113-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21113-1G APOSOR21113-25G APOSOR21113-5G
3,4-Diaminoanisole
3,4-Diaminoanisole
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Point de fusion: 46…50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047837
Numéro CAS: 102-51-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité