3-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21176-1G OR21176-250MG OR21176-5G OR21176-500MG
APOSOR21176-1GEA 519 EUR InStock
APOSOR21176-1G APOSOR21176-250MG APOSOR21176-5G APOSOR21176-500MG
3-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
3-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₁₀H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00828633
Numéro CAS: 138942-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité