5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloro-1H-benzimidazole-2-thiol
OR21183-5G
APOSOR21183-5GEA 119 EUR InStock
APOSOR21183-5G
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Formule: C₇H₄Cl₂N₂S
MW: 219,09 g/mol
Point de fusion: 350 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052398
Numéro CAS: 19462-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité