3-Bromoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR2121-1KGEA 0 EUR InStock
APOSOR2121-1KG APOSOR2121-100G APOSOR2121-25G APOSOR2121-500G
3-Bromoaniline 98%
3-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 74…75 °C/1mmHg
Point de fusion: 15…18 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007757
Numéro CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité