4-Bromo-2,6-dichloroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21224-100G OR21224-25G
APOSOR21224-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR21224-100G APOSOR21224-25G
4-Bromo-2,6-dichloroaniline 98%
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Formule: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240,91 g/mol
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025162
Numéro CAS: 697-88-1
EINECS: 211-809-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité