4-Azaxanthone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5H-chromeno[2,3-b]pyridin-5-one
OR21226-1G OR21226-5G
APOSOR21226-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR21226-1G APOSOR21226-5G
4-Azaxanthone 97%
4-Azaxanthone
Formule: C₁₂H₇NO₂
MW: 197,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052253
Numéro CAS: 6537-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité