6-Méthoxy-o-crésol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Méthoxy-6-méthylphénol
APOSOR21227-100MGEA 0 EUR InStock
APOSOR21227-100MG APOSOR21227-1G APOSOR21227-250MG
6-Méthoxy-o-crésol 98%
6-Méthoxy-o-crésol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043771
Numéro CAS: 2896-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité