4-Hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
OR21230-100G OR21230-500G
APOSOR21230-100GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR21230-100G APOSOR21230-500G
4-Hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde
4-Hydroxy-3,5-diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006946
Numéro CAS: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité