5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Phenylpenta-2,4-dienoic acid
OR21264-25G
APOSOR21264-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR21264-25G
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Formule: C₆H₅CH=CHCH=CHCHCO₂H
MW: 174,20 g/mol
Point de fusion: 163…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014018
Numéro CAS: 1552-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité