Acide 6-chloroanthranilique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
OR21294-100G OR21294-25G OR21294-5G
APOSOR21294-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR21294-100G APOSOR21294-25G APOSOR21294-5G
Acide 6-chloroanthranilique
6-Chloroanthranilic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point de fusion: 142…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051530
Numéro CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité