Acide 4-chloroanthranilique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
OR21298-100G OR21298-500G
APOSOR21298-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR21298-100G APOSOR21298-500G
Acide 4-chloroanthranilique 98%
4-Chloroanthranilic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point de fusion: 231…233 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007778
Numéro CAS: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité