4-Bromo-o-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-2-methylaniline
OR21308-100G OR21308-25G OR21308-500G
APOSOR21308-100GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR21308-100G APOSOR21308-25G APOSOR21308-500G
4-Bromo-o-toluidine
4-Bromo-o-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C
Point de fusion: 56…60 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007825
Numéro CAS: 583-75-5
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité