Chlorure de 5-bromo-2-méthoxybenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR21318-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR21318-5G APOSOR21318-100G APOSOR21318-25G
Chlorure de 5-bromo-2-méthoxybenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 5-bromo-2-méthoxybenzènesulfonyle
Formule: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285,55 g/mol
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051768
Numéro CAS: 23095-05-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité