4-Chloroanthranilate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
OR21323-100G
APOSOR21323-100GEA 106 EUR InStock
APOSOR21323-100G
4-Chloroanthranilate de méthyle
4-Chloroanthranilate de méthyle
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C/8mmHg
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017568
Numéro CAS: 5900-58-3
EINECS: 227-593-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité