Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodophénétole 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR2134-100GEA 91.6 EUR InStock
APOSOR2134-100G
4-Iodophénétole 98%
4-Iodophénétole


Formule: C₈H₉IO
MW: 248,06 g/mol
Point de fusion: 25…29 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00061124
Numéro CAS: 699-08-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité