Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2-méthyl-5-nitrobenzène-1-sulfonyle 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Chlorure de 4-nitrotoluène-2-sulfonyle

APOSOR21342-100GEA 285 EUR InStock
APOSOR21342-100G
Chlorure de 2-méthyl-5-nitrobenzène-1-sulfonyle 97%
Chlorure de 2-méthyl-5-nitrobenzène-1-sulfonyle


Formule: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,65 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C/0,7mmHg
Point de fusion: 41…46 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051695
Numéro CAS: 121-02-8
EINECS: 204-444-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité