(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)pyridine
OR2135-250MG
APOSOR2135-250MGEA 63.8 EUR InStock
APOSOR2135-250MG
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol 95%
(2,6-Dimethylpyridin-4-yl)methanol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point de fusion: 102…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956275
Numéro CAS: 18088-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité