5-Bromosalicylaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR21356-100G OR21356-1KG OR21356-500G
APOSOR21356-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21356-100G APOSOR21356-1KG APOSOR21356-500G
5-Bromosalicylaldéhyde 98%
5-Bromosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point de fusion: 102…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003330
Numéro CAS: 1761-61-1
EINECS: 217-167-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité