3,6-Dichloropyridazine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR21358-100GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR21358-100G APOSOR21358-500G
3,6-Dichloropyridazine 96%
3,6-Dichloropyridazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006466
Numéro CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité