5-Hydroxy-3H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3H-Benzimidazol-5-ol, 1H-Benzimidazol-5-ol, 5-Hydroxybenzimidazole, 1H-Benzimidazol-6-ol, 1H-Benzo[d]imidazol-5-ol, 6-Hydroxy-1H-benzimidazole
OR2137-1G OR2137-250MG
APOSOR2137-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR2137-1G APOSOR2137-250MG
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
5-Hydroxy-3H-benzimidazole
Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998714
Numéro CAS: 41292-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité