α-Bromo-3,4-dichlorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR21377-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR21377-5G APOSOR21377-25G APOSOR21377-100G
α-Bromo-3,4-dichlorotoluène 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 115…120 °C/1mmHg
Densité: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041363
Numéro CAS: 18880-04-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité