2',5'-Diméthylacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,5-Diméthylphényl)éthane-1-one
APOSOR21390-25GEA 84.4 EUR InStock
APOSOR21390-25G APOSOR21390-5G
2',5'-Diméthylacétophénone 98%
2',5'-Diméthylacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 230…231 °C
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014988
Numéro CAS: 2142-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité