2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21392-100G OR21392-5G OR21392-25G
APOSOR21392-100GEA 263 EUR InStock
APOSOR21392-100G APOSOR21392-5G APOSOR21392-25G
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
Formule: C₄H₈N₂S
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060526
Numéro CAS: 2055-46-1
EINECS: 218-152-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité