6-Amino-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR21398-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR21398-1G
6-Amino-2-methylquinoline
6-Amino-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,20 g/mol
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052600
Numéro CAS: 65079-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité